Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Dinitrobenzoic acid |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 205,0 °C til 209,0 °C |
| Tæthed | 1.6830g/mL |
| Analyseprocentområde | 98% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (O2N)2C6H3CO2H |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,5-Dinitrobenzoic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.