Få mere at vide
3,5-dinitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 10387370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387370 100 g Plastflaske 100g
10153010 500 g Plastflaske 500g
13448378 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153191000
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-34-3
Molekylær formel C7H4N2O6
Molekylvægt (g/mol) 212.12
MDL nummer MFCD00007253
InChI nøgle VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dinitrobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 205,0 °C til 209,0 °C
Tæthed 1.6830g/mL
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (O2N)2C6H3CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09,413
Merck Index 15,3302
Specifik vægtfylde 1.683
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1350 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i alkohol og glasitærsyre, sparsomt opløselige i ether, benzen og kulstofdisulfid
Formel vægt 212.12
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.