Få mere at vide
3,5-dinitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11417827
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417827 250 g 250g
11407827 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16502.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
3,5-dinitrobenzoesyre, bruges som et reagens, der anvendes til derivatisering af harpikser og bestemmelse af ampicillin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dinitrobenzoesyre, bruges som et reagens til derivatisering af harpikser og bestemmelse af ampicillin.
Opløselighed
Det er opløseligt i ethanol (50 mg/ml), methanol, alkohol (meget) og iseddikesyre (meget). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-34-3
Molekylær formel C7H4N2O6
Molekylvægt (g/mol) 212.12
MDL nummer MFCD00007253
InChI nøgle VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 204 °C til 208 °C
Tæthed 1.68
Mængde 250 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1914286
Merck Index 14,3276
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i ethanol (50 mg/ml), methanol, alkohol (meget) og glacial eddikesyre (meget). Uopløselig i vand.
Formel vægt 212.12
Procent renhed ≥98%