Få mere at vide
3,5-Dinitroanilin, 98%
Artikelnummer. 10096942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10096942 10 g Glasflaske 10g
10641365 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10096942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116940100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 618-87-1 | C6H5N3O4 | 183,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-87-1
MDL nummer MFCD00007263
InChI nøgle MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
PubChem CID 12068
IUPAC navn 3,5-dinitroanilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dinitroaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Farve Brun-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5N3O4
Lineær formel (O2N)2C6H3NH2
Mængde 10 g
Beilstein 12, 759
Molekylvægt (g/mol) 183.123
Formel vægt 183.12
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.