Få mere at vide
3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11355539
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355539 250 mg 250mg
11365539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50478.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2199-58-8 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-58-8
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00111522
InChI nøgle RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CC(=C(N1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 123.16
Procent renhed 97%