Få mere at vide
3,5-Dimethylphenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Beskrivelse
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid deltager i Fischers indolsynteseprotokol i biologisk evaluering af nye antituberkulære indolcarboxamidderivater mod lægemiddelfølsomme og lægemiddelresistente mycobacterium tuberculosis-stammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
biologisk evaluering af nye antituberkulære indolcarboxamidderivater mod lægemiddelfølsomme og lægemiddelresistente mycobacterium tuberculosis-stammer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 180 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 172.66 |
| Procent renhed | 98% |