Få mere at vide
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11423744
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423744 5 g 5g
11433744 25 g 25g
11443744 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423744 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11336.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60481-36-9 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid deltager i Fischers indolsynteseprotokol i biologisk evaluering af nye antituberkulære indolcarboxamidderivater mod lægemiddelfølsomme og lægemiddelresistente mycobacterium tuberculosis-stammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dimethylphenylhydrazinhydrochlorid deltager i Fischers indolsynteseprotokol i
biologisk evaluering af nye antituberkulære indolcarboxamidderivater mod lægemiddelfølsomme og lægemiddelresistente mycobacterium tuberculosis-stammer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60481-36-9
Molekylær formel C8H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 172.656
MDL nummer MFCD00052269
InChI nøgle RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 3,5-dimethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazine, hydrazine, 3,5-dimethylphenyl-, monohydrochloride, pubchem6407, ksc491e7r, 1-3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12651341
IUPAC navn (3,5-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)NN)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt 180°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 172.66
Procent renhed 98%