Få mere at vide
3,5-Dimethylphenylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11348275
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348275 2 g 2g
11358275 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10170.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39101-54-7 | C10H11N | 145.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39101-54-7
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00060304
InChI nøgle LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
PubChem CID 123481
IUPAC navn 2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitril
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Kogepunkt 170°C (20 mmHg)
Mængde 2 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2573956
Formel vægt 145.2
Procent renhed 98%