Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazol-4-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 35 °C til 38 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 125.13 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |