Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15428508
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428508 5 g 5g
15438508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61912.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54593-26-9 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54593-26-9
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD02681977
InChI nøgle TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Mængde 5 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof