Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzylbromid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylbenzyl bromide |
| Smeltepunkt | 36 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C (14 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1857343 |
| Formel vægt | 199.1 |
| Procent renhed | 98% |