Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 11402417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402417 5 g 5g
11412417 25 g 25g
11422417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14267.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27129-86-8 | C9H11Br | 199.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27129-86-8
Molekylær formel C9H11Br
Molekylvægt (g/mol) 199.091
MDL nummer MFCD00013539
InChI nøgle QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzylbromide, alpha-bromomesitylene, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethyl, .alpha.-bromomesitylene, 5-bromomethyl-1,3-dimethylbenzene, a-bromomesitylene, pubchem9979, 3,5dimethylbenzyl bromide
PubChem CID 141334
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)CBr)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzyl bromide
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 109°C to 110°C (14 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1857343
Formel vægt 199.1
Procent renhed 98%