Få mere at vide
3,5-Dimethylbenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11383656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383656 1 g 1g
11393656 5 g 5g
11303666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14726.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27129-87-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27129-87-9
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00004648
InChI nøgle IQWWTJDRVBWBEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33706
IUPAC navn (3,5-dimethylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Kogepunkt 218°C to 221°C
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 1 g
Beilstein 2077285
Synonym 3,5-dimethylphenyl methanol, 3,5-dimethylbenzyl alcohol, 3,5-dimethylbenzenemethanol, 3,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethyl, benzyl alcohol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl methan-1-ol, acmc-1cr8g, 3,5-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,3,5-dimethyl
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%