Få mere at vide
3,5-dimethylbenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342247 1 g 1g
11352247 5 g 5g
11362247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09748.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5779-95-3 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,5-dimethylbenzaldehyd bruges til at fremstille 2,3-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-succinonitril ved opvarmning sammen med reagens NaCN og opløsningsmiddel H2O methanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dimethylbenzaldehyd bruges til at fremstille 2,3-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-succinonitril ved
opvarmning sammen med reagens NaCN og opløsningsmiddel H2O methanol.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Håndter og opbevar under inert gas. Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5779-95-3
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00082777
InChI nøgle NBEFMISJJNGCIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzaldehyde, m-xylene-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-benzaldehyde, pubchem15515, acmc-1arkp, 3,5-dimehtylbenzaldehyde, #, ksc494c0b, 3,5-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 34225
IUPAC navn 3,5-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylbenzaldehyde
Smeltepunkt 8°C to 10°C
Kogepunkt 220°C to 222°C
Brydningsindeks 1.5385
Mængde 1 g
Beilstein 2038840
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed ≥98%