Få mere at vide
3',5'-Dimethylacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11398266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398266 1 g 1g
11308276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15480.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5379-16-8 | C10H12O | 148,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5379-16-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD01075693
InChI nøgle BKIHFZLJJUNKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dimethylphenyl ethanone, 3,5-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethylacetophenone, 1-3,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-dimethylphenyl, ethanone, 1-3,5-dimethylphenyl, 1-dimethylphenyl ethan-1-one, pubchem24402, 3', 5'-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethyl acetophenone
PubChem CID 14921
IUPAC navn 1-(3,5-dimethylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Dimethylacetophenone
Smeltepunkt ∼20 °C
Tæthed 0.988
Kogepunkt 238 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.528
Mængde 1 g
Beilstein 2240987
Formel vægt 148.21
Procent renhed 97%