Få mere at vide
3,5-dimethyl-p-anisinsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10052290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052290 5 g Glasflaske 5g
10646012 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187130050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 21553-46-8
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
MDL nummer MFCD00020309
InChI nøgle WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-methoxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-p-anisic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoicacid, acmc-209flo, ksc496g8f, 3,5-dimethyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 88944
IUPAC navn 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC(=C1OC)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethyl-p-anisic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190 °C til 194 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H2(CH3)2CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethyl-p-anisic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.