Få mere at vide
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoesyre, 97 %
Beskrivelse
3,5-dimethyl-4-nitrobenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 222 °C til 226 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1965772 |
| Synonym | 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro, 4-nitro-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro-benzoic acid, 4-nitromesitylenic acid, pubchem19635, acmc-1agmi, benzoic acid,5-dimethyl-4-nitro, benzoic acid,3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro benzoic acid |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 195.18 |
| Procent renhed | 97% |