Få mere at vide
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11387795
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387795 1 g 1g
11397795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02704.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 3095-38-3 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
3,5-dimethyl-4-nitrobenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoesyre er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3095-38-3
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00014699
InChI nøgle RBAVFNOGEPCOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249413
IUPAC navn 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 222°C to 226°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1965772
Synonym 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro, 4-nitro-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro-benzoic acid, 4-nitromesitylenic acid, pubchem19635, acmc-1agmi, benzoic acid,5-dimethyl-4-nitro, benzoic acid,3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro benzoic acid
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 195.18
Procent renhed 97%