Få mere at vide
3,5-dimethyl-4-isoxazolcarbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623795
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10623795 10 g 10g
10437802 250 mg 250mg
10384182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623795 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00604EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 54593-26-9
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
InChI nøgle TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%