Få mere at vide
3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 125 °C til 128 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-4-formyl-1-phenylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3?5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde # |
| Formel vægt | 200.24 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.