Få mere at vide
(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300667
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11300667 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225964 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300667 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 58789-53-0
Molekylær formel C12H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.257
MDL nummer MFCD06202725
InChI nøgle JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2526674
IUPAC navn (3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
SMIL CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%