Få mere at vide
(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225964
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10225964
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC48009DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 58789-53-0
Molekylær formel C12H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.257
MDL nummer MFCD06202725
InChI nøgle JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2526674
IUPAC navn (3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
SMIL CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%