Få mere at vide
3,5-Dimethyl-1-adamantanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 180.1514 |
| Procent renhed | >95% |