Få mere at vide
3,5-Dimethoxytoluene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10504334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10504334 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10504334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0390g/mL
Kogepunkt 244.0°C
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H12O2
Lineær formel CH3C6H3(OCH3)2
Brydningsindeks 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00015435
Mængde 1g
Specifik vægtfylde 1.039
Synonym 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
InChI nøgle RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 152.19
PubChem CID 77844
Formel vægt 152.19
Procent renhed 99%