Få mere at vide
3,5-dimethoxytoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390234
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390234 5 g 5g
11380234 1 g 1g
11300244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00809.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4179-19-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4179-19-5
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00015435
InChI nøgle RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
PubChem CID 77844
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-5-methylbenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxytoluene
Tæthed 1.039
Kogepunkt 244°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5225
Mængde 5 g
Beilstein 2043558
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%