Få mere at vide
3,5-Dimethoxytoluen, 98%
Artikelnummer. 11300244
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde missing translation for 'unitSize'
11300244 25 g 25g
11380234 1 g 1g
11390234 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11300244 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L00809.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 4179-19-5 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4179-19-5
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00015435
InChI nøgle RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
PubChem CID 77844
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-5-methylbenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxytoluene
Tæthed 1.039
Kogepunkt 244 °C
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.5225
Mængde 25 g
Beilstein 2043558
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.