Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11421697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421697 5 g 5g
11411697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25672.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 4670-10-4 | C8H14O | 126,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4670-10-4
MDL nummer MFCD00016827
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 102 °C til 104 °C
Molekylær formel C10H11O4
Mængde 5 g
Synonym 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid
InChI nøgle FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC
IUPAC navn 2-(3,5-dimethoxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.20
PubChem CID 138316
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%