Få mere at vide
3,5-dimethoxyphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411697 1 g 1g
11421697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4670-10-4 | C8H14O | 126.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4670-10-4
MDL nummer MFCD00016827
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 102°C to 104°C
Molekylær formel C8H14O
Mængde 1 g
Synonym 2,4,4-trimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,4,4-trimethyl, acmc-1aq0h, 1.1.3-trimethylcyclopentanon-4, cyclopentanone,2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethyl-cyclopentan-1-one, 2,4,4-trimethyl cyclopentanone
InChI nøgle OXTQEWUBDTVSFB-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1CC(CC1=O)(C)C
IUPAC navn 2,4,4-trimethylcyclopentan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 126.20
PubChem CID 107324
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%