Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzylamin, 98%
Beskrivelse
3,5-dimethoxybenzylamin blev anvendt til fremstilling af trisammonium tris(hexafluorphosphat) salt. Det blev også brugt i syntesen af veldefinerede, homogene [n]rotaxaner (n op til 11) ved en skabelonstyret termodynamisk klipningstilgang.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-dimethoxybenzylamin blev anvendt til fremstilling af trisammonium tris(hexafluorphosphat) salt. Det blev også brugt i syntesen af veldefinerede, homogene [n]rotaxaner (n op til 11) ved en skabelonstyret termodynamisk klipningstilgang.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxybenzylamine |
| Smeltepunkt | 35 °C til 37 °C |
| Tæthed | 1.106 |
| Kogepunkt | 94 °C til 96 °C |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.542 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 167.21 |
| Vis mere |