Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%
Artikelnummer. 15416978
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416978 5 g 5g
15426978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60503.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34967-24-3 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
3,5-dimethoxybenzylamin blev anvendt til fremstilling af trisammonium tris(hexafluorphosphat) salt. Det blev også brugt i syntesen af veldefinerede, homogene [n]rotaxaner (n op til 11) ved en skabelonstyret termodynamisk klipningstilgang.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dimethoxybenzylamin blev anvendt til fremstilling af trisammonium tris(hexafluorphosphat) salt. Det blev også brugt i syntesen af veldefinerede, homogene [n]rotaxaner (n op til 11) ved en skabelonstyret termodynamisk klipningstilgang.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34967-24-3
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.208
MDL nummer MFCD00052813
InChI nøgle YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC navn (3,5-dimethoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzylamine
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 94°C to 96°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 167.21
Procent renhed 98%