Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11925311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11925311 25 g 25g
11601409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437800250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 34967-24-3
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.208
InChI nøgle YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC navn (3,5-dimethoxyphenyl)methanamine
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxybenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow or White
Tæthed 1.11g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 g
Formel vægt 167.21
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.