Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzyl Bromide, TRC
Artikelnummer. 30386858
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386858 50 g
30376703 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46083550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-88-3
Molekylær formel C9H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 231.09
Synonym 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxy-benzene, 5-(Bromomethyl)-1,3-dimethoxybenzene, alpha-Bromo-3,5-dimethoxytoluene
SMIL COc1cc(CBr)cc(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzyl Bromide
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Formel vægt 229.9942