missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dimethoxybenzyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30376703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376703 5 g
30386858 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4608355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 877-88-3
Molekylær formel C9H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 231.09
Synonym 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxy-benzene, 5-(Bromomethyl)-1,3-dimethoxybenzene, alpha-Bromo-3,5-dimethoxytoluene
SMIL COc1cc(CBr)cc(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzyl Bromide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Formel vægt 229.9942
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.