Få mere at vide
3,5-dimethoxybenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694545 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10694545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427340050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 877-88-3 | C9H11BrO2 | 231.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxybenzyl bromide
CAS 877-88-3
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69 °C til 70 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H11BrO2
Lineær formel (CH30)2C6H3CH2Br
MDL nummer MFCD01321368
Mængde 5 g
Synonym 3,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxybenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-3,5-dimethoxytoluene, 5-bromomethyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-bromomethyl resorcinol dimethyl ether, pubchem13588, acmc-209qq1
InChI nøgle BTHIGJGJAPYFSJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CBr)OC
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3,5-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 231.08
PubChem CID 1274490
Formel vægt 231.08
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.