Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11496197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496197 25 g 25g
11476197 1 g 1g
11486197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25138.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 705-76-0 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-76-0
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00004641
InChI nøgle AUDBREYGQOXIFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,5-dimethoxyphenyl methanol, 3,5-dimethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl alcohol, 3,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, 3,5-dimethoxybenzyl alcohole, pubchem7732, 3,5-dimethoxy-benzylalcohol, 3,5-dimethoxy benzylalcohol
PubChem CID 69718
IUPAC navn (3,5-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC(OC)=CC(CO)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Kogepunkt 183°C to 186°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1866305
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%