Få mere at vide
3,5-dimethoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436156 5 g 5g
11446156 25 g 25g
11456156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22989.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19179-31-8 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19179-31-8
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00001804
InChI nøgle NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzonitrile, 3,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem3122, benzonitrile,5-dimethoxy, acmc-209z2h, 3,5-dimethoxybenzo nitrile, 3-10-00-01449 beilstein handbook reference, ksc497i3p, 1-cyano-3,5-dimethoxybenzene
PubChem CID 29482
IUPAC navn 3,5-dimethoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)C#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzonitrile
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 163.18
Procent renhed 98%