Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 10189971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10189971 5 g Glasflaske 5g
10376030 25 g Glasflaske 25g
10615152 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10189971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115460050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-21-4
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002502
InChI nøgle IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
IUPAC navn 3,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxybenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Farve Beige-Pink til Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10, 405
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 182.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.