Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11496957
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496957 25 g 25g
11406967 100 g 100g
11416967 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14374.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-21-4
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002502
InChI nøgle IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
IUPAC navn 3,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 182 °C til 186 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 511834
Formel vægt 182.18
Procent renhed 99%