Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
3,5-Dimethoxybenzaldehyd bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges til at fremstille isomere hyperforgrenede polyetherketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-Dimethoxybenzaldehyd anvendes som byggesten i organisk syntese. Det bruges til at fremstille isomere hyperforgrenede polyetherketoner.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 44 °C til 48 °C |
| Kogepunkt | 115 °C til 118 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2042374 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |