Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11462058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462058 5 g 5g
11472058 25 g 25g
11482058 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15109.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7311-34-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3,5-Dimethoxybenzaldehyd bruges som byggesten i organisk syntese. Det bruges til at fremstille isomere hyperforgrenede polyetherketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dimethoxybenzaldehyd anvendes som byggesten i organisk syntese. Det bruges til at fremstille isomere hyperforgrenede polyetherketoner.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7311-34-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00003366
InChI nøgle VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzaldehyd, pubchem2645, 3,5 dimethoxybenzaldehyde, acmc-1bhx6, 3,5 dimethoxylbenzaldehyde, 3,5 dimethoxy benzaldehyde, 3,5-dimethoxy benzaldehyde, ghl.pd_mitscher_leg0.694
PubChem CID 81747
IUPAC navn 3,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Kogepunkt 115°C to 118°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2042374
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%