Få mere at vide
3,5-Dimethoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 10160452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10160452 5 g Glasflaske 5g
10570731 25 g Glasflaske 25g
10580731 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10160452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115360050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10272-07-8
Molekylær formel C8H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 153.18
MDL nummer MFCD00008392
InChI nøgle WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
PubChem CID 66301
IUPAC navn 3,5-dimethoxyanilin
SMIL COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxyaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53,0 °C til 55,0 °C
Farve Brun til farveløs
Kogepunkt 178,0 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3NH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 153.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.