Få mere at vide
3',5'-Dimethoxyacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11440738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440738 5 g 5g
11430738 1 g 1g
11450738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25224.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39151-19-4 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
3',5'-Dimethoxyacetophenon anvendes som startreagens i syntesen af 5,7-dimethoxy-3-methylindazol1. Det blev brugt i syntesen af (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethylacetat-ether-180.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3 ,′5′ -Dimethoxyacetophenon anvendes som startreagens i syntesen af 5,7-dimethoxy-3-methylindazol1. Det blev brugt i syntesen af (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethylacetat-ether-180.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39151-19-4
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00008739
InChI nøgle YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
PubChem CID 95997
IUPAC navn 1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Kogepunkt 290°C to 291°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 5 g
Beilstein 2045586
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.2
Procent renhed 97%