Få mere at vide
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11422547
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11422547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14801.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesyre undergår reduktion i nærvær af natrium i ethanol til fremstilling af 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy-kmethylbenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesyre undergår reduktion i nærvær af
natrium i ethanol for at fremstille 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy-kmethylbenzoesyre.
Opløselighed Opløselig i flydende ammoniak
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61040-81-1
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00017506
InChI nøgle QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC navn 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 210°C to 216°C
Mængde 25 g
Beilstein 2695238
Opløselighedsinformation Soluble in liquid ammonia.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97%