Få mere at vide
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoesyre, 97%
Beskrivelse
3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesyre undergår reduktion i nærvær af natrium i ethanol til fremstilling af 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy-kmethylbenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
natrium i ethanol for at fremstille 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy-kmethylbenzoesyre.
Opløselighed Opløselig i flydende ammoniak
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 210°C to 216°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2695238 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in liquid ammonia. |
| Formel vægt | 196.2 |
| Procent renhed | 97% |