Få mere at vide
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10031390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031390 25 g Glasflaske 25g
10386730 5 g Glasflaske 5g
10066183 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132880250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-96-3
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00006943
InChI nøgle KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110.0°C to 113.0°C
Farve Brun til grøn-gul
Tæthed 1.0130g/mL
Kogepunkt 192.0°C to 193.0°C (14.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 9145
Specifik vægtfylde 1.013
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very sparingly soluble in petr ether, soluble in alcohol, ether, chloroform, hot benzene, glacial acetic acid
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.