Få mere at vide
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon, 97%
Code produit 10346130 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10346130 5 g Glasflaske 5g
10102910 1 g Glasflaske 1g
10339273 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10346130 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 115540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.06 DKK
    592.65 DKK / 5g
    Spare 98.41 DKK
    14% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2478-38-8
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00008748
InChI nøgle OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123 °C til 128 °C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H2(OCH3)2COCH3
Mængde 5 g
Beilstein 08,II,444
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, acetone, ether
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.