Få mere at vide
3,5-Diiodosalicylic acid, 97%
Artikelnummer. 11448657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448657 500 g 500g
11428657 25 g 25g
11438657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19786.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133-91-5 | C7H4I2O3 | 389.915 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-91-5
Molekylær formel C7H4I2O3
Molekylvægt (g/mol) 389.915
MDL nummer MFCD00002444
InChI nøgle DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodosalicylic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoate, 3,5-diiodosalicylate, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, salicylic acid, 3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, benzoic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxy, 3,5-diiodosalicylicacid
PubChem CID 8631
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-diiodbenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1I)O)C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodosalicylic acid
Smeltepunkt 228°C to 234°C
Mængde 500 g
Beilstein 2615358
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3190
Formel vægt 389.91
Procent renhed 97%