Få mere at vide
3,5-Diiodosalicylaldehyd, 98+%
Beskrivelse
3,5-diiodosalicylaldehyd bruges til at syntetisere nye Schiff-baser, (2,4-diiod-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol og 2,4-diiod-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenolident)-methyl]-phenolident) [(2-hydroxy-3,5-diiodbenzyliden)-amino]-eddikesyre (HDBA), 3-brom-Na-(2-hydroxy-3,5-diiodbenzyliden)benzohydrazidmonohydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol og 2,4-diiod-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino-lignende)-methyl]- og nyphenol-lignende [(2-hydroxy-3,5-diiod-benzyliden)-amino]-eddikesyre (HDBA), 3-brom-N′ -(2-hydroxy-3,5-diiodbenzyliden)benzohydrazidmonohydrat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diiodosalicylaldehyde |
| Smeltepunkt | 106 °C til 110 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1102552 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Synonym | 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 373.92 |
| Procent renhed | ≥98% |