Få mere at vide
3,5-Diiodosalicylaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11337595
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337595 10 g 10g
11347595 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05783.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373,916 g/mol
3,5-diiodosalicylaldehyd bruges til at syntetisere nye Schiff-baser, (2,4-diiod-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol og 2,4-diiod-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenolident)-methyl]-phenolident) [(2-hydroxy-3,5-diiodbenzyliden)-amino]-eddikesyre (HDBA), 3-brom-Na-(2-hydroxy-3,5-diiodbenzyliden)benzohydrazidmonohydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-diiodosalicylaldehyd bruges til at syntetisere nye Schiff-baser, (2,4-diiod-6-[(
2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol og 2,4-diiod-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino-lignende)-methyl]- og nyphenol-lignende [(2-hydroxy-3,5-diiod-benzyliden)-amino]-eddikesyre (HDBA), 3-brom-N′ -(2-hydroxy-3,5-diiodbenzyliden)benzohydrazidmonohydrat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2631-77-8
Molekylær formel C7H4I2O2
Molekylvægt (g/mol) 373.916
MDL nummer MFCD00003321
InChI nøgle MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75829
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodosalicylaldehyde
Smeltepunkt 106°C to 110°C
Mængde 10 g
Beilstein 1102552
Følsomhed Air and light sensitive
Synonym 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 373.92
Procent renhed ≥98%