Få mere at vide
3,5-Diiodosalicylaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15219676 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15219676 25 g 25g
15209676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219676 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450860250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2631-77-8
Molekylær formel C7H4I2O2
Molekylvægt (g/mol) 373.92
InChI nøgle MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
PubChem CID 75829
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Diiodosalicylaldehyde
Smeltepunkt 108 °C til 110 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 373.92
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diiodosalicylaldehyde, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.